1434022
USP
Methylphenidate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride, Ritalinic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methylphenidate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N1C(CCCC1)C(c2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
chave InChI
SCUMDQFFZZGUQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Methylphenidate Hydrochloride
- Methylphenidate Hydrochloride Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)