1430203
USP
4-metil-2-pentanona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isobutilmetilcetona, Isopropilacetona, MIBK, Metilisobutilcetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.5 (vs air)
temperatura de autoignição
840 °F
Lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pb
117-118 °C
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup