1424211
USP
Methylbenzethonium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methylbenzethonium chloride
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WYWSKWZUWZLELX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Benzethonium Chloride
- Benzethonium Chloride Topical Solution
- Methylbenzethonium Chloride
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3