F0285202
Flurbiprofen impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Biprofen, (2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)propanoic acid, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, NSC 16300
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flurbiprofen
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
chave InChI
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)