C0682400
Cefatrizine propylene glycol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefatrizine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc4n[nH]nc4)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.OC(CO)C
InChI
1S/C18H18N6O5S2.C3H8O2/c19-12(8-1-3-10(25)4-2-8)15(26)21-13-16(27)24-14(18(28)29)9(7-31-17(13)24)6-30-11-5-20-23-22-11;1-3(5)2-4/h1-5,12-13,17,25H,6-7,19H2,(H,21,26)(H,28,29)(H,20,22,23);3-5H,2H2,1H3/t12-,13-,17-;/m1./s1
chave InChI
CKOIKOHDEYTLFR-PFBPGKLMSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)