M7379
Methylbenzethonium chloride
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-N-(2-[2-(methyl-4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxy)ethoxy]ethyl)benzylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Ensaio
≥98.0% (TLC)
peso molecular
462.11 g/mol
técnica(s)
electrophoresis: suitable
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/2C28H44NO2.2ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;;/h2*9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;2*1H/q2*+1;;/p-2
chave InChI
HNXONNXIAJJXPE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?