1398042
USP
Methadone Related Compound D CII
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5341-49-1, 6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
família API
methadone
peso molecular
345.91 (C21H27NO · HCl)
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)