1375047
USP
Maltotriose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-DD-glicopiranosil-(1→4)-O-α-D-glicopiranosil-(1→4)-D-glicose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
maltotriose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Dextrose Excipient
- Dextrose
Nota de análise
Outras notas
acessório
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)