1373008
USP
Mafenide acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Aminomethylbenzenesulfonamide acetate salt, 4-Homosulfanilamide, Mafenide, Marfanil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mafenide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4)
chave InChI
UILOTUUZKGTYFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Mafenide Acetate Cream
- Mafenide Acetate for Topical Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3