Key Documents
128325
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol
98%
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-m-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4N(C2H5)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
179.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
pb
114-115 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCO)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3
chave InChI
KRNUKKZDGDAWBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(N-Ethyl-N-m-toluidino)ethanol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - DIN 51758