Documentos Principais
1370338
USP
Lorazepam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Amino-2′,5-dichlorobenzophenone
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)COC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
266.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lorazepam
fabricante/nome comercial
USP
pf
87-89 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
chave InChI
KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Lorazepam Related Compound B USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lorazepam Oral Concentrate
  • Lorazepam Injection
  • Lorazepam
  • Lorazepam Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Exploiting of the phenoxazine as first-ever use ligand in rapid spectrophotometric methods for the determination of chromium (VI) in environmental samples.
Abdul Galil, Mansour S., Al Okab, and Riyad Ahmed.
Analele Universitatii Ovidius din Constanta-Seria Chimie, 23.2, 180-186 (2012)