1370360
USP
Lorazepam Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinemethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lorazepam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCc1nc(-c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
InChI
1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
chave InChI
FKDMILITBFQKKT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3