1369442
USP
Lomustine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N′-Dicyclohexylurea, 1,3-Dicyclohexylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lomustine
fabricante/nome comercial
USP
pf
232-233 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
chave InChI
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Lomustine
- Lomustine Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)