1359903
USP
Levocarnitine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Carnitine inner salt, (−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levocarnitine
fabricante/nome comercial
USP
pf
197-212 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
chave InChI
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Levocarnitine Tablets
- Levocarnitine Injection
- Levocarnitine Oral Solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)