1359925
USP
Levocarnitine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride, Crotonobetaine hydrochloride, Crotonoylbetaine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levocarnitine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H/b5-4+;
chave InChI
PUKNFWRLBQXPFL-FXRZFVDSSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3