L0399905
Levocarnitine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(E/Z)-4-(Trimethylammonio)but-2-enoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levocarnitine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[N+](C\C=C\C(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+
chave InChI
GUYHPGUANSLONG-SNAWJCMRSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)