1356790
USP
Lamotrigine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lamotrigine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1)NC2=NC(N)=C(N=N2)C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
InChI
1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
chave InChI
RDUGDEWOUWFKPL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)