PHR8729
Lamotrigine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Lamotrigine Impurity A (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1356789
família API
lamotrigine
forma
powder
embalagem
pkg of 20 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
chave InChI
OVNGWOHWYFBGKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.