1356789
USP
Lamotrigine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lamotrigine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
chave InChI
OVNGWOHWYFBGKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Lamotrigine
- Lamotrigine Extended-Release Tablets
- Lamotrigine Tablets for Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)