1356337
USP
Ketorolac Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketorolac
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
chave InChI
NFKBMHXYCKRXPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ketorolac Tromethamine Injection
- Ketorolac Tromethamine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)