1356348
USP
Ketorolac Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine, Ketorolac 1-keto analog
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketorolac
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2
chave InChI
DHUITNLXEMJSMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ketorolac Tromethamine Injection
- Ketorolac Tromethamine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3