PHR2493
Ketorolac Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5-Benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1356315
família API
ketorolac
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C19H22N2O5/c22-10-19(11-23,12-24)20-18(26)14-8-9-21-15(14)6-7-16(21)17(25)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,14,22-24H,8-12H2,(H,20,26)
chave InChI
QYIXDZZHVVTARJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)