Y0000486
Ketorolac trometamol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ketorolac tris salt, (±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketorolac
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
chave InChI
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)