1355006
USP
Kanamycin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Kanamycin A sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
kanamycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
chave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Kanamycin Injection
- Amikacin Sulfate Injection
- Amikacin Sulfate
- Amikacin
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2