1354954
USP
Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Kaempferol 3-O-(6′′-O-α-L-Rhamnopyranosyl)-β-D-galactopyranoside7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
peso molecular
756.66 (C33H40O20)
embalagem
pkg of 20 mg
fabricante/nome comercial
USP 1354954
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Ashwagandha Root Powder
- Ashwagandha Root Dry Extract
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3