1309009
USP
Histamine dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
histamine
fabricante/nome comercial
USP
pf
249-252 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
chave InChI
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Histamine Phosphate Injection
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2