1301404
USP
Guanabenz acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Guanabenz acetate salt, 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine acetate salt, WY-8678
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
guanabenz acetate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(=N)N\N=C\c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
chave InChI
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Guanabenz Acetate Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)