1295855
USP
Glycitin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4′,7-Dihydroxy 6-methoxyisoflavone 7-O-glucoside, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-, Glycitein 7-O-β-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glycitin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
chave InChI
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Powdered Soy Isoflavones Extract
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)