1294319
USP
D-Glucuronic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Glucosiduronic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
d-glucuronic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
159-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
chave InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)