73960
D-Galacturonic acid sodium salt
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
Sodium D-galacturonate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (T)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
chave InChI
MSXHSNHNTORCAW-KSSASCOMSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)