P3850
Polygalacturonic acid sodium salt
from citrus fruit, ≥75% (titration)
Sinônimo(s):
Polyanhydrogalacturonic acid, Sodium polypectate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
citrus fruit
Ensaio
≥75% (titration)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
water: 10 mg/mL, hazy to turbid, faintly yellow to yellow
traços de cátion
Na: 6.5-10.5% (ICP)
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3