D4288
Digalacturonic acid
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O13/c13-1-2(14)3(15)8(7(19)10(20)21)24-12-6(18)4(16)5(17)9(25-12)11(22)23/h1-9,12,14-19H,(H,20,21)(H,22,23)
chave InChI
SYBQLSSECRIKMJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3