T7407
Trigalacturonic acid
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA, α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(OC2OC(C(O)C(O)C2O)C(O)=O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H26O19/c19-1-2(20)3(21)10(9(27)14(28)29)34-18-8(26)6(24)11(13(37-18)16(32)33)35-17-7(25)4(22)5(23)12(36-17)15(30)31/h1-13,17-18,20-27H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
chave InChI
FMNDXLWVYMQMHF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3