02240
Adonitol
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Adonite, Ribitol
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
colorless
pf
102-105 °C
solubilidade
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
chave InChI
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?