1287642
USP
Gadoteridol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
10-(2-Hydroxypropyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, HP-DO3A
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gadoteridol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C17H32N4O7/c1-14(22)10-18-2-4-19(11-15(23)24)6-8-21(13-17(27)28)9-7-20(5-3-18)12-16(25)26/h14,22H,2-13H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
chave InChI
IQUHNCOJRJBMSU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Gadoteridol
- Gadoteridol Injection
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3