1285986
USP
Flutamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)acetanilide, NSC 60254
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flutamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H7F3N2O3/c1-5(15)13-6-2-3-8(14(16)17)7(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,15)
chave InChI
MIHJCLQINRFOLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3