Y0001591
Flutamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flutamide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
chave InChI
MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)