1279804
USP
Fluoxetine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluoxetine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
chave InChI
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A4(6532)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Fluoxetine Tablets
- Fluoxetine Delayed-Release Capsules
- Olanzapine and Fluoxetine Capsules
- Fluoxetine Oral Solution
- Fluoxetine Capsules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3