PHR2041
Fluoxetine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1279826
família API
fluoxetine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 5 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
chave InChI
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)