1279837
USP
Fluoxetine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-[3-phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propyl]-succinamic acid
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluoxetine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C21H22F3NO4/c1-25(19(26)11-12-20(27)28)14-13-18(15-5-3-2-4-6-15)29-17-9-7-16(8-10-17)21(22,23)24/h2-10,18H,11-14H2,1H3,(H,27,28)
chave InChI
SAIPSZMZTANCFE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1