Y0002201
Fluoxetine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
família API
fluoxetine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
59-64 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
chave InChI
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002201 | 4061842391820 |