1269334
USP
Felbamate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Phenethyl carbamate, NSC 31196
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
felbamate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-9(11)12-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11)
chave InChI
MUAUTBNKPSNTFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)