1269312
USP
Felbamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Phenyl-1,3-propanediol dicarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
felbamate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)OCC(COC(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
chave InChI
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Felbamate Tablets
- Felbamate Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)