1269323
USP
Felbamate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Phenyl-1,3-propanediol monocarbamate, 3-Hydroxy-2-phenylpropyl carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
felbamate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
chave InChI
JQVQIZWJBLGVRW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Felbamate
- Felbamate Oral Suspension
- Felbamate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)