PHR3639
Felbamate Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Phenethyl carbamate, NSC 31196
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1269334
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-9(11)12-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11)
chave InChI
MUAUTBNKPSNTFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)