BT
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89031603, bovine nose, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine nose
embalagem
tube of 5 μg 89031603-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89031603-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Bovine turbinate, BVDV negative
Descrição de linhagem celular
Derived from new-born bovine turbinate tissue. Used in propagation of BVDV and IBRV, some strains of parainfluenza 3 virus (P1-3V), some types of bovine adenovirus and enterovirus. Negative for BVDV.
Meio de cultura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Horse Serum (HS)
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2;37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)