Documentos Principais
BL-3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
bovine blood
embalagem
tube of 5 μg 86062401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86062401-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
2n = 60, aneuploid, modal no. 65
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Bovine leukaemic lymphoblast
Descrição de linhagem celular
BL-3 was established from a neoplastic lymph node of a 3 month old male calf. BVDV positive.
Aplicação
Virus studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells should not be over diluted.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)