Documentos Principais
CP5
8052101, bovine connective tissue, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
CP5, 08052101
fonte biológica
bovine connective tissue
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Bos taurus (Holstein-Fresian) articular cartilage progenitor
Descrição de linhagem celular
A bovine (Bos taurus, Holstein-Fresian) articular cartilage progenitor cell line able to re-differentiate into articular chondrocytes after extensive population doublings (>30pd).
Meio de cultura
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 50ÂÂμg/ml ascorbate + 10mM HEPES
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37ºC.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)