BFA
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine cardiovascular
embalagem
tube of 5 μg 87022601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87022601-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Endothelial
produtos
Collagen type 3
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Bovine aorta endothelium foetal
Descrição de linhagem celular
Derived from a bovine foetus.
Aplicação
Virus studies
Meio de cultura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)