MAB10404
Anti-Ghrelin Antibody, clone 1ML-1D7
ascites fluid, clone 1ML-1D7, from mouse
Sinônimo(s):
ghrelin/obestatin prepropeptide1, ghrelin/obestatin2, ghrelin, growth hormone secretagogue receptor ligand1, obestatin1, ghrelin/obestatin preprohormone, Motilin-related peptide2, ghrelin1, M46 protein3, Growth hormone secretagogue
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1ML-1D7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GHRL(51738)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ghrelin in 10 µg of mouse stomach tissue lysate.
Descrição-alvo
Nota de análise
Mouse stomach tissue lysate
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1